Få mere at vide
Ammonium Metavanadate, ('White to light yellow powder),MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Metavanadate |
| CAS | 7803-55-6 |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | H4NO3V |
| MDL nummer | MFCD00011430 |
| Synonym | ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate |
| InChI nøgle | YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | N.O[V](=O)=O |
| IUPAC navn | vanadiumoylolamin |
| Vis mere |