Få mere at vide
Ammonium Metavanadate, ('White to light yellow powder),MP Biomedicals
Artikelnummer. 11498881 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11498881 500 g
1 options
Artikelnummer. 11498881 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215477590
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Metavanadate
CAS 7803-55-6
Farve Hvid til gul
Mængde 500 g
Molekylær formel H4NO3V
MDL nummer MFCD00011430
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
InChI nøgle YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
SMIL N.O[V](=O)=O
IUPAC navn vanadiumoylolamin
Molekylvægt (g/mol) 116.98
PubChem CID 516859
Formel vægt 117