Få mere at vide
Ammonium Metavanadate, (White to light yellow powder),MP Biomedicals
Artikelnummer. 11465062 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11465062 100 g
1 options
Artikelnummer. 11465062 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219462480
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spécification
Kemisk navn eller materiale Ammonium Metavanadate
CAS 7803-55-6
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Molekylær formel H4NO3V
MDL nummer MFCD00011430
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
InChI nøgle YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
SMIL N.O[V](=O)=O
IUPAC navn vanadiumoylolamin
Molekylvægt (g/mol) 116.98
PubChem CID 516859
Formel vægt 117
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.