Få mere at vide
Ammonium Metavanadate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15650940 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15650940 25 g Poly Bottle 25g
15660940 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15650940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1002825G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-55-6
Molekylær formel H4NO3V
Molekylvægt (g/mol) 116.98
MDL nummer MFCD00011430
InChI nøgle YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
IUPAC navn azanium;oxido(dioxo)vanadium
SMIL N.O[V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Metavanadate
Smeltepunkt 200°C
Farve Beige-Yellow to White
pH 7 (at 5.10g/L)
Mængde 25 g
Lineær formel NH4VO3
FN nummer UN2859
Formel vægt 116.98g/mol
Procent renhed ≥99.0% (RT)
Grad ACS/puriss. p.a.
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder/Crystals
Tæthed 2.32g/cu.cm at 25°C