Få mere at vide
Ammoniummetavanadat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16685793 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
:
25 kg
Artikelnummer.
16685793 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16685793 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 3115325KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium metavanadate
Smeltepunkt 200°C (Decomposes before melting)
CAS 7803-55-6
Farve Lysegul
CAS Max % 1
pH 7
Mængde 25 kg
Molekylær formel H4NO3V
Lineær formel NH4VO3
MDL nummer MFCD00011430
Synonym Ammonium vanadate(V)
InChI nøgle YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
SMIL N.O[V](=O)=O
IUPAC navn vanadiumoylolamin
Molekylvægt (g/mol) 116.98
Grad ACS
Tæthed 2.3 g/cm3 (20°C)