Få mere at vide
Ammonium Metavanadate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695370 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15695370 50 g Poly Bottle 50g
15685370 250 g Poly Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15695370 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 39812850G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-55-6
Molekylær formel H4NO3V
Molekylvægt (g/mol) 116.98
MDL nummer MFCD00011430
InChI nøgle YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
IUPAC navn azanium;oxido(dioxo)vanadium
SMIL N.O[V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium metavanadate
Smeltepunkt 200°C
Farve Yellow
pH 7
Mængde 50 g
Lineær formel NH4VO3
FN nummer UN2859
Opløselighedsinformation In water 5.1g/L at 20°C
Formel vægt 116.98g/mol
Procent renhed ≥99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5.1g/L
Lugt Odorless
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder
Tæthed 2.32g/cu.cm at 25°C