Få mere at vide
Ammoniummetavanadat, 99,5 %, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium metavanadate |
| Smeltepunkt | 200.0°C |
| Farve | Grøn til hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Lineær formel | NH4VO3 |
| Fieser | 01,1057 |
| Merck Index | 15,565 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 5.1g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol, 69.5g/L (96°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium metavanadate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H332-Farlig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .