Få mere at vide
Mettler Toledo™ DX Serie ISE halvcellemembransæt: DX218-NH -4+
Beskrivelse
Indeholder
Membran, elektrolytopløsning, en identifikationsring (ID-ring) og en adaptermuffe som passer til evt. Mettler Toledo titreringsstativ
Monter membranen på skaftet af din ISE-halvcelle, og du har en ny ISE!
- Målion: NH 4+
- Måleområde: 1 til 4 x 10 -7 mol/L
- Temperaturområde: 0° til 50 °C
- Optimalt pH-område: 2 til 9
- Membrantype: Polymer
- Skaftmateriale: POM/PVC
- Elektrolyt til referenceelektrode: 2 mol/L MgSO 4
- ISA-opløsning: 0,5 mol/L MgSO4
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ammoniummembransæt |
| Type påfyldningsopløsning | 0,5 mol/L MgS04 (ISA) |
| Til brug med (applikation) | Ingold Ammonium ISE med 3 Membraner |
| Materiale | Membran: Polymer; Aksel: POM/PVC |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 50 °C |
| pH-område | 2 til 9 |
| Koncentrationsmåleområde | 1 til 4 x 10-7 mol/L |