Få mere at vide
Mettler Toledo™ Gasfølsomt elektrodemembransæt: Ammoniak
Artikelnummer. 10085561
Skift visning
pH-område:
>11
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10085561 >11 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10085561 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51340013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4385.00 DKK
    3612.28 DKK / 1 sæt
    Spare 772.72 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Membran, elektrolytopløsning, en identifikationsring (ID-ring) og en adaptermuffe som passer til evt. Mettler Toledo titreringsstativ
Hurtig og nem bestemmelse af koncentration og aktivitet af ammoniak.
  • Skaft: PPS
  • Måleområde: 5 x 10-2 til 10 -6 mol/L
  • Temperaturområde: 0° til 50 °C
  • Optimalt pH-område:> 11
  • Interferenser: Flygtige baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ammoniakgas Følsomt Elektrodemembrankit
Til brug med (applikation) Ingold Ammonium ISE med 3 Membraner
Materiale Membran: Ukendt
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
pH-område >11
Koncentrationsmåleområde 5 x 10-2 til 10-6 mol/L