Få mere at vide
Ammoniummagnesiumfosfathydrat, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11365118
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365118 250 g 250g
11355118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044053.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7785-21-9 | H4MgNO4P | 137,31 g/mol
Ammoniummagnesiumphosphathydrat generel anvendelse i farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-21-9
Molekylær formel H4MgNO4P
Molekylvægt (g/mol) 137.31
MDL nummer MFCD00050358
InChI nøgle MXZRMHIULZDAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-76yp0j930v, magnesium ammonium phosphate, ammonium magnesium phosphate hydrate, ammonium magnesium orthophosphate, phosphoric acid, ammonium magnesium salt, azanium magnesium phosphate, phosphoric acid, ammonium magnesium salt 1:1:1, magnesium 2+ ammonium phosphate, magnesium 2+ ion ammonium phosphate, ammonium magnesium phosphate nh4 mg po4
PubChem CID 178727
SMIL [NH4+].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium magnesium phosphate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 1.711 g/mL
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn azanium;magnesium;phosphat
Formel vægt 137,32 (Vandfri)
Procent renhed 99.999%