Få mere at vide
Ammoniummagnesiumphosphat-hexahydrat, 98%
Artikelnummer. 11478107
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478107 500 g 500g
11468107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17497.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.20 DKK
    718.65 DKK / 500g
    Spare 158.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13478-16-5 | H16MgNO10P | 245,404 g/mol
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Sørg for ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-16-5
Molekylær formel H16MgNO10P
Molekylvægt (g/mol) 245.404
MDL nummer MFCD00150461
InChI nøgle CKMXBZGNNVIXHC-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-aw3ejl1462, magnesium ammonium phosphate hexahydrate, acmc-20alsk, magnesium 2+ ion ammonium hexahydrate phosphate, magnesium 2+ ammonium hexahydrate phosphate, 7785-21-9 h3po4-ammonium-magnesium 1:1:1
PubChem CID 10220511
IUPAC navn azanium;magnesium;phosphat;hexahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Mængde 500 g
Tæthed 1.711
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 245,41 (137,32 Vandfri)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, ammonium magnesium salt