Få mere at vide
Ammonium L-(+)-tarrat, 98%
Beskrivelse
Ammonium L-(+)-tartrat finder anvendelse i tekstil- og medicinalindustrien. Det bruges også til at studere proteinstrukturanalyse, biokemikalier og reagenser, biologiske buffere, chelatorer og proteomics. Det fungerer som en nitrogenkilde i biologiske applikationer og cellekulturmedier. Yderligere bruges det i studiet af krystaloptimeringsforskning og foreløbig diffraktionsdataanalyse af Smad1 MH1-domænet bundet til et palindromisk SBE DNA-element.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium-L-tartrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 6120352 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 184.15 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 1.6 |