Få mere at vide
Ammonium L-(+)-tarrat, 98%
Artikelnummer. 11333387
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333387 50 g 50g
11343387 250 g 250g
11323387 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017658.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 184,15 g/mol
Ammonium L-(+)-tartrat finder anvendelse i tekstil- og medicinalindustrien. Det bruges også til at studere proteinstrukturanalyse, biokemikalier og reagenser, biologiske buffere, chelatorer og proteomics. Det fungerer som en nitrogenkilde i biologiske applikationer og cellekulturmedier. Yderligere bruges det i studiet af krystaloptimeringsforskning og foreløbig diffraktionsdataanalyse af Smad1 MH1-domænet bundet til et palindromisk SBE DNA-element.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3164-29-2
Molekylær formel C4H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 184.15
MDL nummer MFCD00013073
InChI nøgle NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonym ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyrediamin
SMIL N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium L-(+)-tartrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Beilstein 6120352
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 184.15
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.6