Få mere at vide
Ammonium Iron(III) Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10559180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10559180 1 kg 1kg
10345310 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/4720/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-83-7
Molekylær formel FeH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 482.18
MDL nummer 150004
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn iron(3+) ammonium dodecahydrate disulfate
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 230°C
Smeltepunkt 39°C
Farve Purple
pH 2.5
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 482.19g/mol
Emballage Plastic powder jar