Få mere at vide
Ammoniumjern(III) sulfatdodecahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0%, krystallinsk, let violet, Solstice
Artikelnummer. 15633230
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15633230 50 kg 50kg
15623230 500 g 500g
15613230 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15633230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3111150KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0%, krystallinsk, let violet
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-83-7
Molekylær formel FeH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 482.176
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC navn azanium;jern(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C (litteratur)
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0%, krystallinsk, let violet
Farve Violet
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 kg
Analyseprocentområde 99,0 til 102,0%
Lineær formel Na4P2O7 · 10H2O
MDL nummer MFCD00149200
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation I overensstemmelse med vand, 10 g/dL
Formel vægt 482.19
Procent renhed 99,0 til 102,0 %
Grad ACS Reagens/Reagens ISO/Reagens Ph. Eur.
Emballage Fiberboard Box
Tæthed 1.73 g/cm3