Få mere at vide
Ammoniumjern(III) sulfatdodecahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0%, krystallinsk, let violet, Solstice
Artikelnummer. 15623230
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15623230 500 g 500g
15613230 2.5 kg 2.5kg
15633230 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15623230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31111500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00 DKK
    382.53 DKK / 500g
    Spare 31.47 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-102,0%, krystallinsk, let violet
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-83-7
Molekylær formel FeH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 482.176
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC navn azanium;jern(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Farve Violet
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lineær formel NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
MDL nummer MFCD00150004
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation I overensstemmelse med vand, 10 g/dL
Formel vægt 482,19 g/mol
Procent renhed 99 til 102%
Grad ACS/puriss. pa