Få mere at vide
Ammoniumjern(III)sulfatdodecahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10151800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10151800 1 kg 1kg
10569180 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/4760/60
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
H4FeNO8S2.12H2O, CAS-nummer-7783-83-7, 500 g, 230 grader C, Lilla, 482,19 g/mol, 39 grader C, 150004, Plastpulverbeholder, 2,5, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-83-7
Molekylær formel FeH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 482.18
MDL nummer 150004
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn jern(3+) ammoniumdodecahydratdisulfat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 230 °C
Smeltepunkt 39 °C
Farve Lilla
pH 2.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 482,19 g/mol