Få mere at vide
Ammoniumjern(III) sulfatdodecahydrat, ACS, 98,5-102,0%
Código de producto. 11328178
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 g
2.5 kg
missing translation for 'unitSize':
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde missing translation for 'unitSize'
11328178 500 g 500g
11318178 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11328178 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 039391.36
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482,176 g/mol
Ammoniumjern(III)sulfatdodecahydrat bruges til farvning og trykning af tekstiler som analytisk laboratoriereagens. Det bruges ofte som en analytisk standard og er blevet brugt i en række andre applikationer fra nanomaterialer til generelle redoxreaktioner. Det spiller en vigtig rolle for inaktivering af mycobacteriophage D29-bakterier, som er levende for levedygtige mycobacterium smegmatis og m.tuberculosis. Det krystallinske ammoniumferrosulfat har vist en nyttig funktion som det højabsorberede dosis- og lavtemperaturdosimeter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7783-83-7
Molekylær formel FeH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 482.176
MDL nummer MFCD00150004
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC navn azanium;jern(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Lilla
Fysisk form Brudte Krystaller
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Udseende Blege lilla knuste krystaller
Analyseprocentområde 98.5-102.0%
Tæthed 1,71 g/cm3
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand og saltsyre. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 482,18 (266,00 Vandfri)
Grad ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.