Få mere at vide
Ammoniumjern(III) sulfatdodecahydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10791224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791224 100 g Plastflaske 100g
10331054 50 g Plastflaske 50g
10124740 500 g Plastflaske 500g
10584274 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10791224 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 DKK
    210.65 DKK / 100g
    Spare 38.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 7783-83-7 | H4FeNO8S2·12H2O | 482,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-83-7
Molekylær formel H4FeNO8S2·12H2O
Molekylvægt (g/mol) 482.19
MDL nummer MFCD00150004
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC navn azanium;jern(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kogepunkt 230,0 °C
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 39,0 °C til 41,0 °C
Navn note P.A.
Farve Grå-lilla
Fysisk form Klæbende krystallinsk pulver eller krystaller
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.71
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometri)
Tæthed 1.7100g/mL
Lineær formel (NH4)Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 515
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1240 g/L vand (25 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 482.19
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate