Få mere at vide
Ammoniumjern(III) sulfatdodecahydrat, 99+%, til analyse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 230,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 39,0 °C til 41,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Grå-lilla |
| Fysisk form | Klæbende krystallinsk pulver eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.71 |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Iodometri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate