Få mere at vide
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, 98+%
Product Code. 11453137
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 g
2500 g
Unit Size:
2500g
500g
Product Code. Mængde unitSize
11453137 2500 g 2500g
11443137 500 g 500g
2 options
Product Code. 11453137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16105.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482.176 g/mol
Ammoniumjern(III)sulfatdodecahydrat er et reagens, der bruges som bejdsemiddel ved farvning og tekstiltryk. Det bruges også i analytisk kemi som en jernstandard. I biokemi bruges ammoniumjernsulfat som en katalysator til dannelse af frie radikaler. Øget xanthinoxidase- og xanthinoxidoreduktaseaktivitet i dyrkede rotteceller er blevet påvist i nærvær af ammoniumjernsulfat. Det kan bruges som en jernkilde til at genoprette enzymatisk aktivitet i apoenzymer, såsom for sojabønnelipoxygenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumjern(III)sulfatdodecahydrat er et reagens, der bruges som bejdsemiddel ved farvning og tekstiltryk. Det bruges også i analytisk kemi som en jernstandard. I biokemi bruges ammoniumjernsulfat som en katalysator til dannelse af frie radikaler. Øget xanthinoxidase- og xanthinoxidoreduktaseaktivitet i dyrkede rotteceller er blevet påvist i nærvær af ammoniumjernsulfat. Det kan bruges som en jernkilde til at genoprette enzymatisk aktivitet i apoenzymer, såsom for sojabønnelipoxygenase.
Opløselighed
Opløselig i vand (1240 mg/ml ved 25 °C) og 1 % (v/v) vandig HCl (100 mg/ml). Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-83-7
Molekylær formel FeH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 482.176
MDL nummer MFCD00150004
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC navn azanium;jern(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 39°C to 41°C
Mængde 2500 g
Lineær formel NH4Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,521
Opløselighedsinformation Soluble in water (1240mg/ml at 25°C) and 1% (v/v) aqueous HCl (100mg/ml). Insoluble in alcohol.
Formel vægt 482.18 (266.00 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.71
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.