Få mere at vide
Ammoniumjern(III) sulfatdodecahydrat, 98+%
Artikelnummer. 11443137
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443137 500 g 500g
11453137 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16105.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482,176 g/mol
Ammoniumjern(III)sulfatdodecahydrat er et reagens, der bruges som bejdsemiddel ved farvning og tekstiltryk. Det bruges også i analytisk kemi som en jernstandard. I biokemi bruges ammoniumjernsulfat som en katalysator til dannelse af frie radikaler. Øget xanthinoxidase- og xanthinoxidoreduktaseaktivitet i dyrkede rotteceller er blevet påvist i nærvær af ammoniumjernsulfat. Det kan bruges som en jernkilde til at genoprette enzymatisk aktivitet i apoenzymer, såsom for sojabønnelipoxygenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumjern(III)sulfatdodecahydrat er et reagens, der bruges som bejdsemiddel ved farvning og tekstiltryk. Det bruges også i analytisk kemi som en jernstandard. I biokemi bruges ammoniumjernsulfat som en katalysator til dannelse af frie radikaler. Øget xanthinoxidase- og xanthinoxidoreduktaseaktivitet i dyrkede rotteceller er blevet påvist i nærvær af ammoniumjernsulfat. Det kan bruges som en jernkilde til at genoprette enzymatisk aktivitet i apoenzymer, såsom for sojabønnelipoxygenase.
Opløselighed
Opløselig i vand (1240 mg/ml ved 25 °C) og 1 % (v/v) vandig HCl (100 mg/ml). Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-83-7
Molekylær formel FeH28NO20S2
Molekylvægt (g/mol) 482.176
MDL nummer MFCD00150004
InChI nøgle LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC navn azanium;jern(3+);disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.71
Lineær formel NH4Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,521
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1240 mg/ml ved 25 °C) og 1% (v/v) vandig HCl (100 mg/ml). Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 482,18 (266,00 Vandfri)
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate