Få mere at vide
Ammoniumjern(III) oxalattrihydrat, 98%
Artikelnummer. 11459377
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459377 500 g 500g
11449377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11459377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21411.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428,06 g/mol
Ammoniumjern(III)oxalattrihydrat anvendes til fremstilling af Langmuir-Blodgett magnetiske tynde film. Det er også involveret i produktionen af blueprint-papir.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumjern(III)oxalattrihydrat anvendes til fremstilling af Langmuir-Blodgett magnetiske tynde film. Det er også involveret i produktionen af blueprint-papir.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13268-42-3
Molekylær formel C6H18FeN3O15
Molekylvægt (g/mol) 428.06
MDL nummer MFCD00150137
InChI nøgle ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric ammonium oxalate; Iron(III) ammonium oxalate
IUPAC navn triammoniumhexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.45.45]tridecan-5,5,5-tris(ylium)trihydrat
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Tæthed 1.78
FN nummer UN3288
Merck Index 14,517
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 428,07 (374,02 Vandfri)
Procent renhed 98%