Få mere at vide
Ammoniumjern(III) oxalattrihydrat, 98%
Beskrivelse
Ammoniumjern(III)oxalattrihydrat anvendes til fremstilling af Langmuir-Blodgett magnetiske tynde film. Det er også involveret i produktionen af blueprint-papir.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumjern(III)oxalattrihydrat anvendes til fremstilling af Langmuir-Blodgett magnetiske tynde film. Det er også involveret i produktionen af blueprint-papir.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iron(III) oxalate trihydrate |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Tæthed | 1.78 |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,517 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol. |
| Formel vægt | 428,07 (374,02 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.