Få mere at vide
Ammoniumjern(III) oxalattrihydrat, 98%, rent
Artikelnummer. 10812441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
50g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10812441 1 kg Glasflaske 1kg
10214591 50 g Glasflaske 50g
10301580 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10812441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335100010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13268-42-3
Molekylær formel C6H18FeN3O15
Molekylvægt (g/mol) 428.06
MDL nummer MFCD00150137
InChI nøgle ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammonium ferric oxalate
IUPAC navn triammoniumhexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.45.45]tridecan-5,5,5-tris(ylium)trihydrat
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (NH4)3Fe(C2O4)3·3H2O
Merck Index 10,533
Formel vægt 428.07
Procent renhed 98%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.