Få mere at vide
Ammoniumjern(III) citrat, Solstice
Description
- Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Iron(Iii) Citrate |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Lineær formel | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
| Grad | purum pa |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 14.5 to 16% Fe basis (RT) |