Få mere at vide
Ammonium Jern(Iii) Citrat, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
50 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50g
Beskrivelse
- Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Iron(Iii) Citrate |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
| Grad | purum pa |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 14.5 to 16% Fe basis (RT) |