Få mere at vide
Ammonium Jern(Iii) Citrat, Honeywell™
Artikelnummer. 15610890 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
50 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50g
Artikelnummer. 15610890
Brand: Honeywell Research Chemicals 097131KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum pa, 14,5-16% Fe-basis (RT), pulver, grøn
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-57-5
Molekylær formel C6H11FeNO7+3
Molekylvægt (g/mol) 264.999
InChI nøgle FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC navn azan;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;jern(3+)
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Iron(Iii) Citrate
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Grad purum pa
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 14.5 to 16% Fe basis (RT)