Få mere at vide
Ammonium iron(III) citrate, brown
Artikelnummer. 11473504
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473504 5000 g 5000g
11463504 250 g 250g
11453504 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11199.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7+3 | 264.999 g/mol
Ammoniumjern(III)citrat, brunt bruges i medicin, til fremstilling af tegninger og som fodertilsætningsstof. Det bruges også som jerntilskud og fødevareforstærker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumjern(III)citrat, brunt bruges i medicin, til fremstilling af tegninger og som fodertilsætningsstof. Det bruges også som jerntilskud og fødevareforstærker.
Opløselighed Opløseligt i
vand.1200 g/L (20 °C)
Bemærkninger
Hygroskopisk. Tør ved stuetemperatur. Opbevares i mørke. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-57-5
Molekylær formel C6H11FeNO7+3
Molekylvægt (g/mol) 264.999
MDL nummer MFCD00013099
InChI nøgle FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC navn azan;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;jern(3+)
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron (III) citrate
Farve Brun
Mængde 5000 g
Merck Index 14,4017
Opløselighedsinformation Soluble in water.1200g/L (20°C)
Lugt Weak
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive