Få mere at vide
Ammoniumjern(III) citrat, brunt
Beskrivelse
Ammoniumjern(III)citrat, brunt bruges i medicin, til fremstilling af tegninger og som fodertilsætningsstof. Det bruges også som jerntilskud og fødevareforstærker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumjern(III)citrat, brunt bruges i medicin, til fremstilling af tegninger og som fodertilsætningsstof. Det bruges også som jerntilskud og fødevareforstærker.
Opløselighed Opløseligt i
vand.1200 g/L (20 °C)
Bemærkninger
Hygroskopisk. Tør ved stuetemperatur. Opbevares i mørke. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iron (III) citrate |
| Farve | Brun |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Svag |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Merck Index | 14,4017 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand. 1200 g/L (20 °C) |