Få mere at vide
Ammonium iron(III) citrate, 20.5-22.5%, Specified reagent for general laboratory work, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 1185-57-5 |
| Farve | Brown |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C6H8FeNO7 |
| MDL nummer | 13099 |
| InChI nøgle | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K |
| SMIL | N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
| IUPAC navn | iron(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.98 |
| Vis mere |