Få mere at vide
Ammonium iron(III) citrate, 16.5 to 18.5% Fe
Artikelnummer. p-4509959 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 10762505
Brand: Thermo Scientific Acros 211842500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7 | 265 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-57-5
Molekylær formel C6H11FeNO7
Molekylvægt (g/mol) 265
MDL nummer MFCD00013099
InChI nøgle FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC navn azan;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;jern(3+)
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) citrate
Navn note 16.5 to 18.5% Fe
Farve Brun til brun-gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Merck Index 15, 4044
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 265
Procent renhed 16.5 to 18.5% (Fe)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske