Få mere at vide
Ammoniumjern(III) citrat, 16,5 til 18,5% Fe
Artikelnummer. 11985061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985061 10 kg Plast tromle 10kg
10762505 250 g Plastflaske 250g
10104700 1 kg Plastflaske 1kg
10424395 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11985061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211840100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7 | 265 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-57-5
Molekylær formel C6H11FeNO7
Molekylvægt (g/mol) 265
MDL nummer MFCD00013099
InChI nøgle FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC navn azan;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;jern(3+)
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) citrate
Navn note 16,5 til 18,5% Fe
Farve Brun til brun-gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Merck Index 15, 4044
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1200 g/L (20 c). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 265
Procent renhed 16,5 til 18,5 % (Fe)