Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iron(III) citrate |
| Navn note | 16,5 til 18,5% Fe |
| Farve | Brun til brun-gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Merck Index | 15, 4044 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1200 g/L (20 c). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol |
| Formel vægt | 265 |
| Mehr anzeigen |