Få mere at vide
Ammonium Iron(II) Sulfate Solution 0.025M, Standard Solution ready to use for volumetric analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10743991 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743991 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10743991 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/1100/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 7783-85-9
Fysisk form Liquid
Mængde 2.5 L
Molekylær formel FeH20N2O14S2
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Molekylvægt (g/mol) 392.13
Emballage Amber glass bottle