Få mere at vide
Ammonium iron(II) Sulfate Hexahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15897190
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15897190 1 kg
15844370 500 g
15807200 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15897190 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1037921000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 392.14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate
Smeltepunkt 39°C to 41°C (Decomposition)
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00150530
Synonym Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Tæthed 1.86 g/cm3 at 20°C