Få mere at vide
Ammoniumjern(II) sulfathexahydrat, Puriss. p.a., Reag ISO, Reag Eur Pharmacopoeia, ≥99,0% (RT), Solstice
Artikelnummer. 16673944
Skift visning
50 kg
Artikelnummer.
16673944 50 kg
1 options
Artikelnummer. 16673944 Leverandør Fluka Leverandørnr. 0972050KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26050.00 DKK
    23102.48 DKK / 50kg
    Spare 2947.52 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt 100 °C (nedbrydes før smeltning)
CAS 7783-85-9
Farve Blå Grøn
CAS Max % 1
pH 3 til 5
Mængde 50 kg
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Lineær formel (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
MDL nummer MFCD00150530
Synonym Ammonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; MohrAmmonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; Mohr's salts salt
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn jern(3+) diammoniumhexahydratdisulfat
Molekylvægt (g/mol) 392.13
Grad ACS
Tæthed 1,86 g/cm3 (20 °C)