Få mere at vide
Ammoniumjern(II) sulfat hexahydrat, puriss. p.a., Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| CAS | 7783-85-9 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | FeH20N2O14S2 |
| Lineær formel | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
| MDL nummer | MFCD00150530 |
| InChI nøgle | MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | λ²-jern(2+) diammoniumhexahydratdisulfat |
| Vis mere |