Få mere at vide
Ammoniumjern(II) sulfathexahydrat (Mohrs salt), TRC
Artikelnummer. 30341034
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30341034 50 g
1 options
Artikelnummer. 30341034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63404550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate (Mohr's Salt)
CAS 7783-85-9
Mængde 50 g
Molekylær formel Fe . 2 H O4 S . 6 H2 O . 2[N H3]
Synonym Ammonium Ferrous Sulfate Hexahydrate, Ammonium Iron Disulfate Hexahydrate ((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O), Ammonium Iron Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2) Hexahydrate, Diammonium Iron Disulfate Hexahydrate, Diammonium Iron Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2) Hexahydrate, Diammonium iron(2+) Disulfate Hexahydrate, Diammonium iron(II) Disulfate Hexahydrate, Diammonium iron(II) Sulfate Hexahydrate, Ferrous Ammonium Sulfate [FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O], Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, Iron Ammonium Sulfate Hydrate (FeSO4(H4)2SO4.6H2O)
InChI formel InChI=1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
SMIL N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn azane; hydrogensulfat; jern(2+); Hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 392.139
Formel vægt 391.971