Få mere at vide
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10243180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10243180 3 kg 3kg
10060010 500 g 500g
10233180 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10243180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/4840/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Molekylvægt (g/mol) 392.13
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 100°C
Farve Green
pH 3,5
Fysisk form Solid
Mængde 3 kg
Formel vægt 392.14g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.