Få mere at vide
Ammoniumjern(II)sulfathexahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10087291 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Unit Size:
1kg
250g
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10087291 250 g 250g
10070010 500 g 500g
10111850 1 kg 1kg
10428590 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10087291 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/4880/50
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 7783-85-9 | Molekylformel: FeH20N2O14S2 | Molekylvægt: 392,13 g/mol
Ammoniumjern(II) sulfathexahydrat, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-85-9
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Molekylvægt (g/mol) 392.13
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn jern(3+) diammoniumhexahydratdisulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Smeltepunkt 100 °C
Farve Grøn
pH 3,5
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 392,14 g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.