Få mere at vide
Ammoniumjern(II) sulfathexahydrat, ACS, 98,5-101,5%
Artikelnummer. 11336798
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336798 500 g 500g
11326798 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013448.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Luft- og lysfølsomt | CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392,13 g/mol
Polymerisationskatalysator, fotografiAmmoniumjern(II)sulfathexahydrat anvendes i vid udstrækning i analytisk kemi til titreringsformål, da det påvirkes mindre af oxygen i luften end jern(II)sulfat. Det bruges til at måle høje doser gammastråler ved at bruge Frickes dosismåler. Det er involveret i en række andre anvendelser fra nanomaterialer til generelle redoxreaktioner. Det bruges i det medicinske område som et antianæmisk middel til behandling af jernmangel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Molekylvægt (g/mol) 392.13
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron(II) ammonium sulfate, Ferrous ammonium sulfate
IUPAC navn λ²-jern(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt ∽100 °C (dekomponering)
Navn note Til ACS-analyse
Farve Blå-grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Udseende Bleg blågrøn krystallinsk
Analyseprocentområde 98.5-101.5%
Tæthed 1,864 g/cm3
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 392,13 (284,04 Vandfri)
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.