Få mere at vide
Ammoniumjern(II)sulfathexahydrat, ACS, 98,5-101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326798
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326798 2 kg 2kg
11336798 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013448.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Luft- og lysfølsom
Polymerisationskatalysator, fotografiAmmoniumjern(II)sulfathexahydrat anvendes i vid udstrækning i analytisk kemi til titreringsformål, da det påvirkes mindre af oxygen i luften end jern(II)sulfat. Det bruges til at måle høje doser gammastråler ved at bruge Frickes dosismåler. Det er involveret i en række andre anvendelser fra nanomaterialer til generelle redoxreaktioner. Det bruges i det medicinske område som et antianæmisk middel til behandling af jernmangel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Molekylvægt (g/mol) 392.13
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron(II) ammonium sulfate, Ferrous ammonium sulfate
IUPAC navn λ²-jern(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt ∽100°C (decomposition)
Navn note For ACS analysis
Farve Blå-grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 98.5-101.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 392.13 (284.04 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Air and light sensitive
Udseende Pale bluish green crystalline
Tæthed 1.864