Få mere at vide
Ammoniumjern(II)sulfathexahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ammoniumjern(II)sulfathexahydrat anvendes i vid udstrækning i analytisk kemi til titreringsformål, da det påvirkes mindre af oxygen i luften end jern(II)sulfat. Det bruges til at måle høje doser gammastråler ved at bruge Frickes dosismåler. Det er involveret i en række andre anvendelser fra nanomaterialer til generelle redoxreaktioner. Det bruges i det medicinske område som et antianæmisk middel til behandling af jernmangel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke syrer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Smeltepunkt | ∼100 °C (dekomponering) |
| CAS | 7783-85-9 |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Tæthed | 1.864 |
| Molekylær formel | FeH20N2O14S2 |
| Lineær formel | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
| MDL nummer | MFCD00150530 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.