Få mere at vide
Ammoniumjern(II) sulfathexahydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10762241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762241 25 g Plastflaske 25g
10532991 500 g Plastflaske 500g
10052750 1 kg Plastflaske -
10553124 5 kg Plastflaske 5kg
10444985 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10762241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201370250
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Molekylvægt (g/mol) 392.13
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
IUPAC navn λ²-jern(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 25 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Merck Index 15, 518
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 269 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 392.14
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.