Få mere at vide
Ammoniumjern(II) sulfathexahydrat, 99+%, til analyse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
| Merck Index | 15, 518 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 269 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.