Få mere at vide
Ammoniumjern(II)sulfathexahydrat, 99%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
3 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677221 500 g Plastflaske 500g
10105183 100 g Plastflaske 100g
10454511 3 kg Plastflaske 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423725000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Molekylvægt (g/mol) 392.13
MDL nummer MFCD00150530
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
IUPAC navn λ²-jern(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Farve Blå-grøn
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Merck Index 15, 518
Opløselighedsinformation Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 392.14
Procent renhed 99%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.