Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Farve | Blå-grøn |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
| Merck Index | 15, 518 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 269 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol |
| Show More |
Safety and Handling
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.