Få mere at vide
Ammoniumjern(II)sulfathexahydrat, 98%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545056 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15545056 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 15545056 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193250050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
CAS 7783-85-9
pH 3 til 5
Mængde 5 kg
Molekylær formel FeH20N2O14S2
Lineær formel (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
MDL nummer MFCD00150530
Merck Index 15,518
Synonym Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 269 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
InChI nøgle MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn λ²-jern(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
Molekylvægt (g/mol) 392.13
Formel vægt 392.14
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.