Få mere at vide
Ammoniumjodid, TRC
Artikelnummer. 30340352
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30340352 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30340352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634763100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Iodide
CAS 12027-06-4
Mængde 100 mg
Molekylær formel HI.H3N
InChI formel InChI=1S/HI.H3N/h1H;1H3
SMIL [NH4+].[I-]
IUPAC navn azanium; Jodid
Molekylvægt (g/mol) 144.94
Formel vægt 144.9388