Få mere at vide
Ammoniumjodid, puris., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15670660 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
50kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15670660 1 kg 1kg
15660660 100 g 100g
15690660 6 x 1 kg Pakke med 6
15680660 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15670660 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 031011KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss.,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Iodide
Mængde 1 kg
Lineær formel NH4I
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn azanium; jodid
Formel vægt 144.94g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad puriss.
Rester efter tænding ≤0.1% (as SO4)
Damptryk 1mmHg (210.9°C)